Acide 2,3,5-trifluorocinnamique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3419-5G PC3419-1G
APOSPC3419-5GEA 119 EUR InStock
APOSPC3419-5G APOSPC3419-1G
Acide 2,3,5-trifluorocinnamique 97%
Acide 2,3,5-trifluorocinnamique
Formule: C₉H₅F₃O₂
MW: 202,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 237761-79-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité