2-(Trifluorométhoxy)benzènesulfonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3435-1G PC3435-5G PC3435-25G
APOSPC3435-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC3435-1G APOSPC3435-5G APOSPC3435-25G
2-(Trifluorométhoxy)benzènesulfonamide
2-(Trifluorométhoxy)benzènesulfonamide
Formule: C₇H₆F₃NO₃S
MW: 241,19 g/mol
Point de fusion: 187…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320751
Numéro CAS: 37526-59-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité