4-Fluoroanisole 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-4-methoxybenzene
PC3440-1KG PC3440-250G PC3440-500G
APOSPC3440-1KGEA 122 EUR InStock
APOSPC3440-1KG APOSPC3440-250G APOSPC3440-500G
4-Fluoroanisole 99%
4-Fluoroanisole
Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Point d'ébullition: 156…158 °C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1.116 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000348
Numéro CAS: 459-60-9
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité