(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3455-5GEA 355 EUR InStock
APOSPC3455-5G APOSPC3455-10G APOSPC3455-1G
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Formule: C₄H₉ClFN
MW: 125,57 g/mol
Point de fusion: 179…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038717
Numéro CAS: 136725-55-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité