3-Fluorobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3460-100G PC3460-1KG PC3460-500G
APOSPC3460-100GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC3460-100G APOSPC3460-1KG APOSPC3460-500G
3-Fluorobenzaldéhyde 98%
3-Fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅FO
MW: 124,11 g/mol
Point d'ébullition: 56…58 °C/10mmHg
Densité: 1.174 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003348
Numéro CAS: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité