4-Fluorobenzaldéhyde 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3470-500GEA 87.3 EUR InStock
APOSPC3470-500G APOSPC3470-100G
4-Fluorobenzaldéhyde 99%
4-Fluorobenzaldéhyde
Synthesis, 63 (1991): simple preparation of several 4-aryloxy phenols (via substitution then Baeyer-Villiger).
Formule: C₇H₅FO
MW: 124,11 g/mol
Point d'ébullition: 70…72 °C/10mmHg
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003378
Numéro CAS: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité