2-Fluorobenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3472-5G PC3472-25G
APOSPC3472-5GEA 56.7 EUR InStock
APOSPC3472-5G APOSPC3472-25G
2-Fluorobenzamide 98%
2-Fluorobenzamide
Formule: C₇H₆FNO
MW: 139,13 g/mol
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007970
Numéro CAS: 445-28-3
EINECS: 207-157-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité