3-Fluorobenzamide 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3474-100G PC3474-25G
APOSPC3474-100GEA 159 EUR InStock
APOSPC3474-100G APOSPC3474-25G
3-Fluorobenzamide 99%
3-Fluorobenzamide
Formule: C₇H₆FNO
MW: 139,13 g/mol
Point de fusion: 129…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007983
Numéro CAS: 455-37-8
EINECS: 207-247-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité