4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3479-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC3479-1G APOSPC3479-25G APOSPC3479-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Point de fusion: 39…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01091011
Numéro CAS: 106312-36-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité