Acide (4-fluorophényl)métaborique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Fluorophenyl)metaboric acid, 4-Fluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-fluorophenyl)borane
PC3482-25G PC3482-100G PC3482-500G
APOSPC3482-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3482-25G APOSPC3482-100G APOSPC3482-500G
Acide (4-fluorophényl)métaborique 97%
Acide (4-fluorophényl)métaborique
Contains variable amounts of the anhydride GLC reagent for diols see: J. Chromatogr.,158,33,1978
Formule: C₆H₆BFO₂
MW: 139,92 g/mol
Point de fusion: 262…265 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039136
Numéro CAS: 1765-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité