4-Fluorobenzènesulfonamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC3484B-100GEA 77.1 EUR InStock
APOSPC3484B-100G APOSPC3484B-5G APOSPC3484B-25G
4-Fluorobenzènesulfonamide 97%
4-Fluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₆FNO₂S
MW: 175,18 g/mol
Point de fusion: 124…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025384
Numéro CAS: 402-46-0
EINECS: 206-946-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité