Tris(hexafluoroisopropyl)borate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Boric Acid Tris(hexafluoroisopropyl) Ester
PC3486-1G PC3486-25G PC3486-5G
APOSPC3486-1GEA 114 EUR InStock
APOSPC3486-1G APOSPC3486-25G APOSPC3486-5G
Tris(hexafluoroisopropyl)borate 95%
Tris(hexafluoroisopropyl)borate
Formule: C₉H₃BF₁₈O₃
MW: 511,90 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191615
Numéro CAS: 6919-80-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité