N-Fluorobenzenesulphonimide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3487-25G PC3487-100G PC3487-500G PC3487-1KG
APOSPC3487-25GEA 20.5 EUR InStock
APOSPC3487-25G APOSPC3487-100G APOSPC3487-500G APOSPC3487-1KG
N-Fluorobenzenesulphonimide 98%
N-Fluorobenzenesulphonimide
Electrophilic fluorinating agent. Ask for tech. literature .60.2mg/g active fluorine. Solubility: THF 0.24g/ml; CH2Cl2 0.4g/ml; CH3CN 0.25g/ml; Toluene 0.09g/ml.
Formule: C₁₂H₁₀FNO₄S₂
MW: 315,34 g/mol
Point de fusion: 110…118 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144885
Numéro CAS: 133745-75-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité