Chlorure de 2-fluorobenzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC3488-100GEA 109 EUR InStock
APOSPC3488-100G APOSPC3488-25G
Chlorure de 2-fluorobenzènesulfonyle 98%
Chlorure de 2-fluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClFO₂S
MW: 194,61 g/mol
Point d'ébullition: 142…146 °C/15mmHg
Point de fusion: 26 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042285
Numéro CAS: 2905-21-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité