Chlorure de 4-fluorobenzènesulfonyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC3490-100G PC3490-500G PC3490-50G
APOSPC3490-100GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC3490-100G APOSPC3490-500G APOSPC3490-50G
Chlorure de 4-fluorobenzènesulfonyle 95%
Chlorure de 4-fluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClFO₂S
MW: 194,61 g/mol
Point d'ébullition: 95…96 °C/2mmHg
Point de fusion: 29…31 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007438
Numéro CAS: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité