2-Fluorobenzohydrazide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluorobenzohydrazide, 2-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 2-Fluorobenzoic hydrazide, 2-Fluorobenzoic acid hydrazide
PC3495E-10G PC3495E-50G PC3495E-1G
APOSPC3495E-10GEA 72.7 EUR InStock
APOSPC3495E-10G APOSPC3495E-50G APOSPC3495E-1G
2-Fluorobenzohydrazide 98%
2-Fluorobenzohydrazide
Formule: C₇H₇FN₂O
MW: 154,14 g/mol
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025112
Numéro CAS: 446-24-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité