4-Fluorobenzohydrazide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluorobenzoic hydrazide, 4-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 4-Fluorobenzoic acid hydrazide, 4-Fluorobenzohydrazide
PC3495G-100G PC3495G-25G PC3495G-5G
APOSPC3495G-100GEA 430 EUR InStock
APOSPC3495G-100G APOSPC3495G-25G APOSPC3495G-5G
4-Fluorobenzohydrazide 98%
4-Fluorobenzohydrazide
Formule: C₇H₇FN₂O
MW: 154,14 g/mol
Point de fusion: 160…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060562
Numéro CAS: 456-06-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité