Acide 2,4,5-trifluoro-4-hydroxybenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3496-25GEA 43.7 EUR InStock
APOSPC3496-25G APOSPC3496-100G
Acide 2,4,5-trifluoro-4-hydroxybenzoïque 98%
Acide 2,4,5-trifluoro-4-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₃F₃O₃
MW: 192,09 g/mol
Point de fusion: 143…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800378
Numéro CAS: 116751-24-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité