Acide 4-méthoxy-2-(trifluorométhyl)benzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methoxy-2-trifluormethylbenzoic acid
PC3498-1G PC3498-5G PC3498-25G
APOSPC3498-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSPC3498-1G APOSPC3498-5G APOSPC3498-25G
Acide 4-méthoxy-2-(trifluorométhyl)benzoïque 98%
Acide 4-méthoxy-2-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Point de fusion: 147…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01091013
Numéro CAS: 127817-85-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité