Acide 2-fluorobenzoïque 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3500-500GEA 29.2 EUR InStock
APOSPC3500-500G APOSPC3500-1KG APOSPC3500-100G
Acide 2-fluorobenzoïque 99%
Acide 2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Point de fusion: 122…125 °C
Densité: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002405
Numéro CAS: 445-29-4
EINECS: 207-158-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité