Acide 3-fluorobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3510-100G PC3510-1KG PC3510-500G
APOSPC3510-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3510-100G APOSPC3510-1KG APOSPC3510-500G
Acide 3-fluorobenzoïque 98%
Acide 3-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Point de fusion: 121…125 °C
Densité: 1.474 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002489
Numéro CAS: 455-38-9
EINECS: 207-248-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité