3-Fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3533-1GEA 61.1 EUR InStock
APOSPC3533-1G APOSPC3533-500MG APOSPC3533-250MG
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Formule: C₅H₅BFNO₂
MW: 140,91 g/mol
Point de fusion: 237…239 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788558
Numéro CAS: 458532-97-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité