3-Fluorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3540-100G PC3540-25G PC3540-500G
APOSPC3540-100GEA 52.2 EUR InStock
APOSPC3540-100G APOSPC3540-25G APOSPC3540-500G
3-Fluorobenzonitrile 98%
3-Fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄FN
MW: 121,11 g/mol
Point d'ébullition: 182…183 °C
Point de fusion: 15…16 °C
Densité: 1.134 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001797
Numéro CAS: 403-54-3
EINECS: 206-963-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité