2-Fluoro-5-iodobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3543-5G PC3543-25G PC3543-100G
APOSPC3543-5GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC3543-5G APOSPC3543-25G APOSPC3543-100G
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile 98%
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃FIN
MW: 247,01 g/mol
Point de fusion: 71…73 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094225
Numéro CAS: 351003-36-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité