Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Nonadecafluorodecanenitrile 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Perfluorodecanonitrile, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluorodecanenitrile

PC3558-25G PC3558-5G PC3558-1G
APOSPC3558-25GEA 991 EUR InStock
APOSPC3558-25G APOSPC3558-5G APOSPC3558-1G
Nonadecafluorodecanenitrile 97%
Nonadecafluorodecanenitrile


Formule: C₁₀F₁₉N
MW: 495,09 g/mol
Point d'ébullition: 144…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045610
Numéro CAS: 379215-40-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité