2-Chloro-4,6-difluoroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC3566-10GEA 125 EUR InStock
APOSPC3566-10G APOSPC3566-1G APOSPC3566-5G
2-Chloro-4,6-difluoroaniline
2-Chloro-4,6-difluoroaniline
Formule: C₆H₄ClF₂N
MW: 163,55 g/mol
Point de fusion: 28…32 °C
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00142892
Numéro CAS: 36556-56-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité