4-Fluorobenzophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3570-1KG PC3570-250G PC3570-50G
APOSPC3570-1KGEA 321 EUR InStock
APOSPC3570-1KG APOSPC3570-250G APOSPC3570-50G
4-Fluorobenzophénone 98%
4-Fluorobenzophénone
Formule: C₁₃H₉FO
MW: 200,21 g/mol
Point d'ébullition: 130…132 °C/3mmHg
Point de fusion: 45…49 °C
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000352
Numéro CAS: 345-83-5
EINECS: 206-463-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité