5-Carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3573-5GEA 752 EUR InStock
APOSPC3573-5G APOSPC3573-1G
5-Carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-Carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₇BFNO₃
MW: 182,95 g/mol
Point de fusion: 192…194 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08436055
Numéro CAS: 874289-39-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité