Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluorobenzothiazole 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-1,3-benzothiazole

APOSPC3574-5GEA 263 EUR InStock
APOSPC3574-5G
2-Fluorobenzothiazole 98%
2-Fluorobenzothiazole


Formule: C₇H₄FNS
MW: 153,18 g/mol
Point d'ébullition: 97…98 °C/16mmHg
Densité: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047254
Numéro CAS: 1123-98-4
EINECS: 214-384-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité