2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3586-10G PC3586-5G
APOSPC3586-10GEA 429 EUR InStock
APOSPC3586-10G APOSPC3586-5G
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 98%
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formule: C₈H₆BrF₃S
MW: 271,10 g/mol
Point d'ébullition: 71 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236345
Numéro CAS: 238403-52-6
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité