3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (5-Fluoro-6-methoxypyridin-3-yl)boronic acid, 3-Fluoro-2-methoxypyridine-5-boronic acid
PC3612-1G
APOSPC3612-1GEA 75.4 EUR InStock
APOSPC3612-1G
3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid
3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₇BFNO₃
MW: 170,9341 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04112520
Numéro CAS: 856250-60-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité