5-Fluoro-3-pyridineboronic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3624-1GEA 29.2 EUR InStock
APOSPC3624-1G APOSPC3624-25G APOSPC3624-5G
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid 95+%
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Formule: C₅H₅BFNO₂
MW: 140,91 g/mol
Point de fusion: 233…236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368243
Numéro CAS: 872041-86-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité