Alcool 2-fluorobenzylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Fluorophenyl)methanol, 2-Fluorobenzyl Alcohol
PC3640-100G PC3640-25G
APOSPC3640-100GEA 49.3 EUR InStock
APOSPC3640-100G APOSPC3640-25G
Alcool 2-fluorobenzylique 97%
Alcool 2-fluorobenzylique
Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Point d'ébullition: 97…101 °C/21mmHg
Densité: 1.175 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004601
Numéro CAS: 446-51-5
EINECS: 207-170-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité