4-Chloro-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC3648-1G PC3648-5G
APOSPC3648-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC3648-1G APOSPC3648-5G
4-Chloro-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Chloro-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₆H₄ClF₃N₂S
MW: 228,617 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269080
Numéro CAS: 16097-63-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité