Alcool 4-fluorobenzylique 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3660-100G PC3660-25G
APOSPC3660-100GEA 125 EUR InStock
APOSPC3660-100G APOSPC3660-25G
Alcool 4-fluorobenzylique 95+%
Alcool 4-fluorobenzylique
Formule: C₇H₇FO
Point d'ébullition: 209 °C/730mmHg
Point de fusion: 23 °C
Densité: 1.156 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004651
Numéro CAS: 459-56-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité