4-Bromo-3-(trifluorométhyl)pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC3672-1G PC3672-5G PC3672-25G
APOSPC3672-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3672-1G APOSPC3672-5G APOSPC3672-25G
4-Bromo-3-(trifluorométhyl)pyrazole
4-Bromo-3-(trifluorométhyl)pyrazole
Formule: C₄H₂BrF₃N₂
MW: 214,97 g/mol
Point de fusion: 112…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04969230
Numéro CAS: 19968-17-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité