2,6-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3676-1G PC3676-5G
APOSPC3676-1GEA 74.2 EUR InStock
APOSPC3676-1G APOSPC3676-5G
2,6-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène
2,6-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₃Cl₂F₃
Point d'ébullition: 62…63 °C/9mmHg
Densité: 0.805 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 104359-35-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité