2-Fluoroethylamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Aminoethyl Fluoride hydrochloride, 2-Fluoroethanamine hydrochloride, 2-Fluoroethylammonium hydrochloride
PC3677-1G PC3677-25G PC3677-5G
APOSPC3677-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSPC3677-1G APOSPC3677-25G APOSPC3677-5G
2-Fluoroethylamine hydrochloride 98%
2-Fluoroethylamine hydrochloride
Formule: C₂H₆FN·HCl
MW: 99,53 g/mol
Point de fusion: 99…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008161
Numéro CAS: 460-08-2
EINECS: 207-302-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité