Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate, Ethyl 4-(Trifluoromethyl)phenylacetate, 4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid ethyl ester
PC3679-25G
APOSPC3679-25GEA 150 EUR InStock
APOSPC3679-25G
Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate 96%
Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₂
MW: 232,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779351
Numéro CAS: 721-63-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité