6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Fluoropicolinonitrile, 2-Cyano-6-fluoropyridine
PC3684-10G PC3684-1G PC3684-5G
APOSPC3684-10GEA 136 EUR InStock
APOSPC3684-10G APOSPC3684-1G APOSPC3684-5G
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃FN₂
MW: 122,1 g/mol
Point de fusion: 31…35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263323
Numéro CAS: 3939-15-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité