4-Fluorobenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3690-100G PC3690-250G PC3690-25G
APOSPC3690-100GEA 55.3 EUR InStock
APOSPC3690-100G APOSPC3690-250G APOSPC3690-25G
4-Fluorobenzylamine 98%
4-Fluorobenzylamine
Formule: C₇H₈FN
Point d'ébullition: 182…183 °C
Densité: 1.095 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008120
Numéro CAS: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité