α-Bromo-m-fluorotoluène 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromo-3-fluorotoluène
APOSPC3694-100GEA 43.7 EUR InStock
APOSPC3694-100G APOSPC3694-25G APOSPC3694-250G
α-Bromo-m-fluorotoluène 96%
α-Bromo-m-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Point d'ébullition: 88 °C/20mmHg
Densité: 1,541 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 61 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000340
Numéro CAS: 456-41-7
EINECS: 207-263-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité