2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3698-1G PC3698-5G
APOSPC3698-1GEA 161 EUR InStock
APOSPC3698-1G APOSPC3698-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₅Cl₂F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 886503-16-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité