4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Fluorophenyl)(pyridin-4-yl)methanone
PC3699-1G PC3699-25G PC3699-5G
APOSPC3699-1GEA 58.2 EUR InStock
APOSPC3699-1G APOSPC3699-25G APOSPC3699-5G
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
Formule: C₁₂H₈FNO
MW: 201,2 g/mol
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683088
Numéro CAS: 41538-36-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité