3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3714-5G PC3714-25G
APOSPC3714-5GEA 161 EUR InStock
APOSPC3714-5G APOSPC3714-25G
3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 97%
3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline
Formule: C₇H₆F₃NS
MW: 193,19 g/mol
Point d'ébullition: 221…224 °C/11mmHg
Densité: 1.348 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00190130
Numéro CAS: 369-68-6
EINECS: 206-744-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité