4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
PC3716-5G PC3716-25G
APOSPC3716-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3716-5G APOSPC3716-25G
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Point de fusion: 211…217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863527
Numéro CAS: 139911-27-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité