Isothiocyanate de 2-fluorobenzyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3721L-10G PC3721L-2G
APOSPC3721L-10GEA 545 EUR InStock
APOSPC3721L-10G APOSPC3721L-2G
Isothiocyanate de 2-fluorobenzyle 98%
Isothiocyanate de 2-fluorobenzyle
Formule: C₈H₆FNS
MW: 167,21 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C/10mmHg
Densité: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00046817
Numéro CAS: 64382-80-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité