p-Fluorotoluène-α-thiol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3721R-5GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC3721R-5G APOSPC3721R-25G APOSPC3721R-100G
p-Fluorotoluène-α-thiol 98%
p-Fluorotoluène-α-thiol
Formule: C₇H₇FS
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 72…74 °C/15mmHg
Densité: 1,157 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040724
Numéro CAS: 15894-04-9
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité