L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
N-(4-Fluorobenzyl)urea 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3723E-5G PC3723E-25G
APOSPC3723E-5GEA 159 EUR InStock
APOSPC3723E-5G APOSPC3723E-25G
N-(4-Fluorobenzyl)urea 97%
N-(4-Fluorobenzyl)urea
Formule: C₈H₉FN₂O
MW: 168.17 g/mol
Point de fusion: 172…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085086
Numéro CAS: 76523-24-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité