2-Fluorobiphényle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-1,1'-biphenyl, PFB No. 1
PC3724-25G PC3724-5G PC3724-100G
APOSPC3724-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC3724-25G APOSPC3724-5G APOSPC3724-100G
2-Fluorobiphényle 98%
2-Fluorobiphényle
Formule: C₁₂H₉F
MW: 172,2 g/mol
Point d'ébullition: 248 °C
Point de fusion: 71…76 °C
Densité: 1.245 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000317
Numéro CAS: 321-60-8
EINECS: 206-290-7
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité